Learn More
Fisherbrand™ Spacers for Owl™ P10DS Dual Gel System
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
0.08 cm
0.15 cm
Altezza (sistema metrico):
0.08 cm
0.15 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- For use with Owl P10DS dual gel system
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Owl P10DS Dual Gel System |
| Tipo | Spacer Set |
| Dimensioni gel | 20 x 20 cm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.05 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.15 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) ingombro | 9.84 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) gel | 7.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) ingombro | 25 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) gel | 20 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) ingombro | 5.11 in. |
| Vedi altri risultati |