Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.2 ml con tappo piatto e a cupola
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Blue
Green
Incolore
Natural
Red
Rosso
Verde
Yellow
Tipo di chiusura:
A cupola
Domed Cap
Flat Cap
Piatta
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Esente da RNasi, Dnasi e DNA umano |
| Colore | Rosso |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 ml |
| Quantità | Contenitore da 1000 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Blocchetti per sistemi per cicli termici da 0.2 ml per applicazioni PCR e conservazione dei campioni |
| Materiale | Polipropilene |
| Tipo di chiusura | Piatta |
| Formato | Provetta |
| Product Type | Provetta per PCR a parete sottile |