Learn More
Fisherbrand™ Provette per PCR da 0.2 ml con tappo piatto e a cupola
Con tappo “a pressione” integrato
Marca: Fisherbrand™
55.46 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.40000kg
Descrizione
With integral “snap shut” cap
- Suitable for 0.2mL thermal cycler blocks
- 0.25mL maximum volume when closed
- Thin-wall design
- Cleanroom produced
- Virgin polypropylene
Specifica
RNase, Dnase and human DNA free | |
0.2 mL | |
0.2mL thermal cycler blocks for PCR and sample storage applications | |
Domed | |
Thin Wall PCR Tube |
Green | |
1000 Case | |
Polypropylene | |
Tube |