Learn More
Fisherbrand™ Colored Labeling Tape
Useful for many labeling applications—will adhere to most surfaces and can be written on.
9.80€ - 145.00€
Specifica
Formato | Tape |
---|---|
Materiale | Paper |
Da utilizzare con (applicazione) | Waterproof, Oil and Acid resistant |
Quantità | 3/Pk. |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -10° to 250°F |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17837241
|
Fisherbrand™
|
Copper | 14 yd. | 13 m |
9.80€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17867241
|
Fisherbrand™
|
Rose | 14 yd. | 13 m |
9.80€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15874545
|
Fisherbrand™
|
Viola | 14 yd. | 13 m |
45.15€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15804545
|
Fisherbrand™
|
Yellow | 14 yd. | 13 m |
47.70€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15894535
|
Fisherbrand™
|
Bianco | 14 yd. | 13 m |
47.75€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15814545
|
Fisherbrand™
|
Verde | 14 yd. | 13 m |
47.55€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15824545
|
Fisherbrand™
|
Pink | 14 yd. | 13 m |
45.15€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15834545
|
Fisherbrand™
|
Rosso | 14 yd. | 13 m |
47.55€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15844545
|
Fisherbrand™
|
Orange | 14 yd. | 13 m |
47.55€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15864545
|
Fisherbrand™
|
Gray | 14 yd. | 13 m |
45.15€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17847241
|
Fisherbrand™
|
Lavender | 14 yd. | 13 m |
9.80€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17827241
|
Fisherbrand™
|
Aqua | 14 yd. | 13 m |
9.80€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15854545
|
Fisherbrand™
|
Blue | 14 yd. | 13 m |
47.55€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17857241
|
Fisherbrand™
|
Lime Green | 14 yd. | 13 m |
9.80€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15894565
|
Fisherbrand™
|
Pink | 60 yd. | 55 m |
140.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17877251
|
Fisherbrand™
|
Aqua | 60 yd. | 55 m |
33.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17897251
|
Fisherbrand™
|
Lavender | 60 yd. | 55 m |
33.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17887251
|
Fisherbrand™
|
Copper | 60 yd. | 55 m |
33.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15834575
|
Fisherbrand™
|
Gray | 60 yd. | 55 m |
140.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17807261
|
Fisherbrand™
|
Lime Green | 60 yd. | 55 m |
33.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17817261
|
Fisherbrand™
|
Rose | 60 yd. | 55 m |
33.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17827261
|
Fisherbrand™
|
Violet | 60 yd. | 55 m |
33.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15864565
|
Fisherbrand™
|
White | 60 yd. | 55 m |
140.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15824575
|
Fisherbrand™
|
Blue | 60 yd. | 55 m |
140.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15874565
|
Fisherbrand™
|
Yellow | 60 yd. | 55 m |
140.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15884565
|
Fisherbrand™
|
Green | 60 yd. | 55 m |
140.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15804575
|
Fisherbrand™
|
Red | 60 yd. | 55 m |
145.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15814575
|
Fisherbrand™
|
Orange | 60 yd. | 55 m |
140.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Colored Label Tape is useful for many labeling applications. It can be written on and will adhere to most surfaces.
- Strong, durable, and oil-, water-, and acid-resistant
- Excellent for color coding
- Withstand temperatures from -23° to +121°C (-10° to +250°F)
- Can be written on with pen, pencil, or permanent marker
- Stick to most surfaces including glass, plastic, and metal
- Remove cleanly and easily
- Width is 1 inch
Tapes are supplied without dispenser
Specifica
Tape | |
Waterproof, Oil and Acid resistant | |
-10° to 250°F | |
1in. |
Paper | |
3/Pk. | |
-23° to +121°C | |
25 mm |