Learn More
Bel-Art™ Rack per provette coniche da 15 ml Poxygrid™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
15
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Per 15 provette per centrifughe a fondo conico da 15 ml.
- Le sezioni superiore e centrale presentano fori quadrati da 18 mm e sono centrate sulle guide nella base che trattengono le punte delle provette
- Ampi spazi per una maggiore maneggevolezza
- Il rivestimento epossidico polimerizzato a caldo non viene alterato da solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
- Intervallo di temperatura da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F); autoclavabile
Specifica
Specifica
| Product Type | Rack per provette per centrifuga |
| Matrice | 5 x 3 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Blue |
| Capacità | Tubes (15 mL), Tubes (16 to 18 mm) |
| Materiale | Filo di acciaio rivestito in resina epossidica |
| Posizioni | 15 |
| Forma | Rettangolare |
| Ripiani | 3 Tiers |
| Sovrapponibile | Yes, When Empty |
| Vedi altri risultati |