Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini in vetro borosilicato per scintillazione da 20 ml: Tappi urea bianchi
Codice prodotto. 12363317 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Foil/Cork
Lamiera con rinforzo in sughero
polietilene
Tipo di chiusura:
Separate Screw Cap
Tappi a parte
Tappi inseriti
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 12363317
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Adatta a tutti i contatori di uso comune
  • Potassium-free glass provides consistently low activity counts and excellent light transmission
  • Caps fit GPI 22-400 thread finish and are suitable for marking
Order Info
Diam. est. x A (con tappo): 1.125 x 2.375 pollici (28 x 61 mm). Le fiale con tappi attaccati sono confezionate in cinque vassoi termoretratti da 100 pezzi per contenitore. Quando tappi e fiale sono separati, le fiale sono confezionate in cinque vassoi termoretratti da 100 pezzi per contenitore, mentre i tappi sono forniti in cinque sacchetti di plastica da 100 pezzi ciascuno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Foil/Cork
Diametro (sistema imperiale) esterno 1.12 in.
Colore White
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 20 mL
Altezza (sistema imperiale) 2.37 in.
Tipo di imballaggio Shrink-wrapped Tray
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Volume (sistema metrico) totale 20 mL
Materiale chiusura Urea
Tipo di chiusura Separate Screw Cap
Altezza (sistema metrico) 61 mm
Tipo Scintillation Vial
Dimensione chiusura 22-400
Marking Spot