Learn More
Fisherbrand™ Piastra in polistirene a 96 pozzetti
Codice prodotto. p-152650 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Clear
Trasparente
White
Forma pozzetto:
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Dimensione della confezione:
pezzi 180
pezzi 80
Codice prodotto. 11997944
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ideal for antibiotic screens, cell-based assays and screening compounds.
Ideal for antibiotic screens, cell-based assays and screening compounds
Designed for compatibility with automated equipment.
  • Polystyrene
  • Plates stack easily without lids
  • Available in flat or round well shapes
  • Nonsterile
  • Untreated, provides uniform surface properties
  • Lid is sold separately (12-565-511)
  • Cat No 12-565-501 is Clear in color
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Imballaggio 80 Cases
Colore Trasparente
Product Type Microplate
Materiale Polistirene
Volume (sistema metrico) pozzetto 400 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione  50-250 μL/well
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per schermi antibiotici, esami cellulari e screening di composti
Quantità 80/cassa