Learn More
Fisherbrand™ Absorption Quartz Macro Rectangular Cells with PTFE Stopper
Codice prodotto. 15216023 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3000 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 15216023
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
PTFE stopper
Fit standard spectrophotometer cell holders
  • Cell is 12.5mm wide
  • 10mm path length rectangular cells
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Specifica
Tipo Macro Absorption Cell
Capacità (sistema metrico) 3000 μL
Materiale Quartz
Larghezza (sistema metrico) interno 10mm
Quantità 4/Pk., 8 Pk./Cs.
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forma Rectangle