Learn More
Fisherbrand™ Absorption Quartz Micro Rectangular Cells with PTFE Lid
Codice prodotto. 15256073 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 μL
500 μL
Altezza (sistema metrico):
25 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15256073
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
PTFE lid
Fit standard spectrophotometer cell holders
  • All cells are 12.5mm wide
  • 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with Micro cells
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Specifica
Tipo Micro Absorption Cell
Capacità (sistema metrico) 300 μL
Materiale Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 2mm
Include 2 clear windows
Quantità 2/Pk., 8 Pk./Cs.
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forma Rectangle