Learn More
Fisherbrand™ Absorption Quartz Semi Micro Rectangular Cells with PTFE Lid, w/PTFE lid
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 8 Pk./Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Specifica
Specifica
| Tipo | Semi-micro Absorption Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 μL |
| Materiale | Quartz |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 4mm |
| Quantità | 2/Pk., 8 Pk./Cs. |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Standard Spectrophotometer Cell Holder |
| Vedi altri risultati |