Learn More
Fisherbrand™ Absorption Quartz Semi Micro Rectangular Cells with PTFE Lid, w/PTFE lid
Codice prodotto. 15246033 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2/Pk., 8 Pk./Cs.
4/Pk., 8 Pk./Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Codice prodotto. 15246033
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
PTFE lid
Fit standard spectrophotometer cell holders
  • All cells are 12.5mm wide
  • 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with Semimicro cells
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Specifica
Tipo Semi-micro Absorption Cell
Descrizione Bottom thickness: 9mm
Capacità (sistema metrico) 1000 μL
Materiale Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 4mm
Quantità 4/Pk., 8 Pk./Cs.
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forma Rectangle