Learn More
Fisherbrand™ Absorption Rectangular Quartz Flow Cells
Codice prodotto. p-4757144 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
450 μL
750 μL
Lunghezza del percorso:
10 mm
Altezza (sistema metrico):
45 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15226063
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose cells with quartz windows for transformation from the far ultraviolet through infrared
  • Compact size
  • All cells are 12.5mm square
  • Fused-on inlet and outlet tubes
  • With two clear windows and two black windows
  • Wavelength range for all cells is 190 to 2600nm and 2850 to 3600nm
Order Info
Select cells with center height appropriate to match the cell aperture center with the center position of the light beam in your spectrophotometer e.g. center height is 8.5mm for Beckman™ or Spectronic™ instruments, center height is 15mm for Hewlett-Packard™, Perkin-Elmer™, and Shimadzu™ instruments
Specifica
Tipo Compact Flow Cell
Capacità (sistema metrico) 750 μL
Materiale Quartz
Larghezza (sistema metrico) interno 6.5mm
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 190 to 2600 nm and 2850 to 3600 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm