Learn More
Fisherbrand™ Absorption Ultra Micro Rectangular Cells with PTFE Lid
Codice prodotto. 15246103 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 μL
100 μL
Descrizione:
Center:15mm
Center:8.5mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15246103
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
PTFE lid or stopper
Fit standard spectrophotometer cell holders
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with Ultramicro cells
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
  • Glass windows for routine work in ultraviolet region and visible region
Specifica
Tipo Ultra-micro Absorption Cell
Descrizione Center:8.5mm
Capacità (sistema metrico) 100 μL
Materiale Quartz
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 2mm
Quantità Ea., 8 Ea./Cs.
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Standard Spectrophotometer Cell Holder
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Transmission from far ultraviolet through the infrared
Forma Rectangle