Learn More
Fisherbrand™ Essiccatori ad armadio in acrilico
Codice prodotto. 11917874 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
17.8 cm
30.5 cm
45.7cm
N. di ripiani:
2 ripiani rimovibili, regolabili e ventilati
3 ripiani rimovibili, regolabili e ventilati
4 removable adjustable and vented shelves
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) N. di ripiani Dimensione della confezione
11917874 45.7cm 4 removable adjustable and vented shelves Pezzo
11997864 17.8 cm 2 ripiani rimovibili, regolabili e ventilati Pezzo
11907874 30.5 cm 3 ripiani rimovibili, regolabili e ventilati Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11917874
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la conservazione al riparo da polvere e umidità in frigoriferi, congelatori e sul banco da lavoro
Per la conservazione al riparo da polvere e umidità in frigoriferi, congelatori e sul banco da lavoro
  • Ideale per lo stoccaggio di composti biologici e chimici anidri e igroscopici, oltre che di gruppi di componenti elettronici e di qualsiasi componente che necessita di condizioni di stoccaggio controllate
  • La guarnizione in neoprene del portello garantisce la tenuta ermetica
  • Lo sportello è fissato con due fermi in acciaio inox (i formati maggiori sono dotati di tre fermi) e di cerniera per l'intera lunghezza
  • Il vassoio rimovibile con bordo contiene essiccanti solidi
  • Ripiani rimovibili, regolabili e ventilati per favorire il passaggio dell'aria
Order Info
L'armadio misura L x P: 12 x 12 in. (30.5 x 30.5cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile non autoclavabile
Colore Trasparente
Stile dell'armadietto Front Loading
Materiale Acrilico
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per lo stoccaggio di composti biologici e chimici anidri e igroscopici, oltre che per gruppi di componenti elettronici e qualsiasi componente che necessita di condizioni di stoccaggio controllate
Include Guarnizione in neoprene, due dispositivi di bloccaggio in acciaio inossidabile (il modello di formato maggiore ne possiede tre) e cerniera lungo l'intera altezza, vassoio rimovibile con bordo per essiccanti solidi, ripiani ventilati
N. di ripiani 4 removable adjustable and vented shelves
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in. (30.5 x 30.5cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5cm
Altezza (sistema imperiale) 18 in.
Altezza (sistema metrico) 45.7cm