Learn More
Fisherbrand™ Tappetini adesivi per ambienti controllati
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
White
Dimensioni (L x P):
18 x 45 in.
18 x 45 pollici
24 x 45 in.
24 x 45 pollici
610 x 1,140 mm
91 x 46 cm (36 x 18 pollici)
Rivestimento superficiale:
A bassa adesività
High Tack
Standard Tack
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Descrizione
I tappeti adesivi per usi generici sono ideali nelle camere sterili nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per garantire la massima pulizia degli ambienti
- Highly effective in dust removal ability and easy to use
- Polyethylene film coated with environment-friendly water-borne acrylic adhesive
- Dust removal: 99%
- Tensile strength: >1.5 kgf/cm2
- 30 layers
- 30 sheets per mat, 4 mats per case
- Numbered tabs ensure one sheet at a time removal
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 18 x 45 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cleanrooms of electronic industry, pharmaceutical industry, hospitals, laboratories and food industries for maintaining critical clean environment |
| Quantità | 30 Sheets/Mat, 4 Mats/Case |
| Rivestimento superficiale | High Tack |
| Colore | Blue |
| Lunghezza (sistema metrico) | 46 cm |
| Tipo | Cleanroom Tacky Mat |
| Larghezza (sistema metrico) | 114.3 cm |