Learn More
Fisherbrand™ Tappetini adesivi per ambienti controllati
Codice prodotto. p-4243568 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blu
Blue
White
Dimensioni (L x P):
18 x 45 in.
18 x 45 pollici
24 x 45 in.
24 x 45 pollici
610 x 1,140 mm
91 x 46 cm (36 x 18 pollici)
Rivestimento superficiale:
A bassa adesività
High Tack
Standard Tack
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Codice prodotto. 11823191
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I tappeti adesivi per usi generici sono ideali nelle camere sterili nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per garantire la massima pulizia degli ambienti
  • Highly effective in dust removal ability and easy to use
  • Polyethylene film coated with environment-friendly water-borne acrylic adhesive
  • Dust removal: 99%
  • Tensile strength: >1.5 kgf/cm2
  • 30 layers
  • 30 sheets per mat, 4 mats per case
  • Numbered tabs ensure one sheet at a time removal
Specifica
Dimensioni (L x P) 18 x 45 pollici
Da utilizzare con (applicazione) Clean room nei settori dell'industria elettronica, industria farmaceutica, ospedali, laboratori e industria alimentare per mantenere un ambiente estremamente pulito, adesività media
Quantità 30 strati
Rivestimento superficiale Standard Tack
Colore Blu
Lunghezza (sistema metrico) 46 cm
Materiale Adesività media
Tipo Cleanroom Tacky Mat
Larghezza (sistema metrico) 114.3 cm