Learn More
Bel-Art™ Attacchi rapidi completamente in metallo SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.125 in
0.25 in
Da utilizzare con:
3.2 mm
6.4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Ganci in ottone cromato compatibili con la maggior parte dei tubi
- Funziona con temperature di 82° C (180° F), pressione di 250 psi (1.7 MPa) e un vuoto di 30 pollici Hg
Order Info
Ordinare separatamente i connettori maschio e femmina in modo da poter collegare tubi di dimensioni uguali o diverse.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 0.25 in |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6.4 mm |
| Materiale | Metallo |
| Da utilizzare con | 6.4 mm |
| Colore | Chrome |
| Pressione massima | 250 psi |
| Product Type | Attacco femmina, a sgancio rapido |