Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Lab Frame Rods
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
12 in.
Lunghezza (sistema metrico):
30.48 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rods with center-less ground allow for precise fiting
- With chamfered ends for easy location
- Diameter: 13mm (0.51 in.)
Specifica
Specifica
| Materiale | Alluminio |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30.48 cm |
| Product Type | Corrosion resistant with chamfered ends for easy location |