Learn More
Fisherbrand™ Lamina di alluminio
Codice prodotto. 11779408 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
25 ft.
197 ft.
492 ft.
Spessore:
0.018 mm
0.024 mm
Larghezza (sistema metrico):
31 cm
46 cm
Lunghezza (sistema metrico):
150 m
60 m
7.6 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11779408
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per sigillatura, pesatura e trasferimento di campioni
Ideal for weighing, sealing, and tranferring your samples.
  • Packed in individual dispenser box with cutter bar
  • Heavy-gauge rolls offer greater folding strength, good for covering sharp edges
Specifica
Applicazioni Per sigillatura, pesatura e trasferimento di campioni
Lunghezza (sistema imperiale) 25 ft.
Product Type Foglio metallizzato
Larghezza (sistema imperiale) 18 in.
Larghezza (sistema metrico) 46 cm
Lunghezza (sistema metrico) 7.6 m
Materiale Alluminio
Spessore 0.024 mm