Learn More
Fisherbrand™ Piastre per pesatura in alluminio
Codice prodotto. 11719418 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
25 mL
65 mL
70 mL
150 mL
Profondità (sistema metrico):
13 mm
16 mm
17 mm
17.3 mm
20 mm
Diametro (sistema metrico) base interna:
44 mm
51 mm
68.2 mm
69 mm
96 mm
Forma:
Flanged Sides
Fluted Sides
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 144
Codice prodotto. 11719418
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Piatti in alluminio per pesatura e dosaggio
Capsule di pesatura in alluminio Fisherbrand™ con lati lisci o scanalati per pesatura ed erogazione.
With Fluted sides
  • Also can serve as evaporating dishes or dust covers Lightweight, yet sturdy Convenient finger-grip handle can be etched prior to weighing for identification
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Materiale Alluminio
Forma Flanged Sides
Tipo Piastra per pesatura
Da utilizzare con (applicazione) Per pesatura e dispensazione
Profondità (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) base interna 96 mm
Diametro (sistema metrico) parte superiore interna 102 mm
Diametro (sistema metrico) 96 mm (Inner Base), 102 mm (Inner Top)