Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in HDPE color ambra
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Finitura collo:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 6
pezzi 72
Descrizione
Includes
Amber polypropylene screw caps
Reduce UV light transmission to protect light-sensitive liquids
- Amber high-density polyethylene
- Wide mouth allows easy retrieval of grab samples and reduces turbulence when filling
Fisherbrand HDPE containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Compliance
U.S. Pharmacopoeia 661 (Containers, Light Transmission)†
Specifica
Specifica
| Capacità | 4.2 once, 125 ml |
| Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
| Capacità (sistema imperiale) | 4.2 oz. |
| Colore | Ambra |
| Materiale | HDPE |
| Colore chiusura | Ambra |
| Finitura collo | 38 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 13485:2003; QMI-SAI File No.1606319 and 1606321 |
| Closure Included | Yes |
| Bocca | Wide |
| Vedi altri risultati |