Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie a imboccatura larga in HDPE color ambra
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11977944 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Finitura collo:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 6
pezzi 72
Codice prodotto. 11977944
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Amber polypropylene screw caps
Protect light-sensitive materials during sampling, shipping or storage
Reduce UV light transmission to protect light-sensitive liquids
  • Amber high-density polyethylene
  • Wide mouth allows easy retrieval of grab samples and reduces turbulence when filling
Fisherbrand HDPE containers can be used for long-term storage, but direct UV exposure should be avoided.
Compliance
U.S. Pharmacopoeia 661 (Containers, Light Transmission)†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8.45 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Ambra
Materiale HDPE
Colore chiusura Ambra
Finitura collo 43 mm
Certificazione/Conformità CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912
Closure Included
Bocca Larga
Product Type Flacone a bocca larga
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 43 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite