Learn More
Fisherbrand™ Amber Straight Sided Round Bottles without Cap
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
Amber Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and UV protection. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz.
- Wide mouth for easy filling
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
| Colore | Amber |
| Include | Only jar |
| Materiale | Glass |
| Quantità | 24/PK. |
| Closure Included | No |
| Bocca | Larga |
| Product Type | Straight Sided Round Bottle |
| Dimensione chiusura | 58-400 mm |
| Vedi altri risultati |