Learn More
Fisherbrand™ Contenitori ambrati a imboccatura larga con tappo a cono in polietilene nero Poly-Seal
Codice prodotto. 11728749 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
120 mL
Dimensione chiusura:
28-400 mm
33-400
38-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 11728749
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideale per la conservazione di materiali asciutti. I flaconi a imboccatura larga ambrati Fisherbrand™ con tappo conico in polietilene nero Polyseal vengono spesso utilizzati per applicazioni nei settori chimico e ambientale.
I contenitori in vetro ambrato sono dotati di imboccatura larga che li rende ideali come flaconi per impieghi generici con materiali solidi. Il colore ambrato protegge dagli ultravioletti rendendo questi contenitori adatti per solidi fotosensibili. Questi contenitori ambrati sono i classici flaconi per vitamine e vengono spesso impiegati nelle confezioni farmaceutiche. Contenitori spesso utilizzati in applicazioni chimiche e ambientali.
  • Features a wide opening, making them ideal for general purpose use
  • Amber color filters out ultraviolet wavelengths and can be used for light sensitive solids
  • Classic "vitamin bottles" for pharmaceutical packaging
Specifica
Capacità 1 oz., 30mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Amber
Materiale Glass
Quantità 24/Cs.
Colore chiusura Black
Materiale rivestimento interno PolyCone
Finitura collo 28-400
Bocca Wide
Forma Round
Product Type Wide Mouth Packer Bottle
Rivestimento interno chiusura Polyseal Polyethylene Cone
Materiale chiusura Phenolic
Dimensione chiusura 28-400 mm
Tipo di chiusura Screw Cap