Learn More
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga color ambra con tappi rivestiti in polivinile
Codice prodotto. 11758749 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
15 mL
30 ml
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
Quantità:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
24/contenitore
36/contenitore
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 180
pezzi 216
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 60
pezzi 624
pezzi 720
Codice prodotto. 11758749
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for storage of dry powders.
  • Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents
  • Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water
  • Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
Specifica
Capacità 2 oz., 60 mL
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) interno collo 20.1mm
Include Certificate of analysis
Materiale Soda Lime Glass
Imballaggio 24/Cs.
Quantità 24/Cs.
Colore chiusura White
Materiale rivestimento interno Polyvinyl
Closure Included Yes
Bocca Wide
Forma Round
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Product Type Wide Mouth Packer Bottle
Rivestimento interno chiusura Polyvinyl
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 33-400 mm
Diametro (sistema metrico) 44 mm
Tipo di chiusura Screw Cap