Learn More
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga color ambra con tappi rivestiti in polivinile
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
15 mL
30 ml
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
Quantità:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
24/contenitore
36/contenitore
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Unit Size:
pezzi 12
pezzi 180
pezzi 216
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 60
pezzi 624
pezzi 720
Description
- Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents
- Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water
- Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
Specifications
Specifications
| Capacità | 4 oz., 125 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 4 oz. |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 54mm |
| Include | Certificate of analysis |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Imballaggio | 24/Cs. |
| Quantità | 24/Cs. |
| Colore chiusura | White |
| Show More |