Learn More
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga color ambra con tappi rivestiti in polivinile
Codice prodotto. p-2664046 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 mL
15 mL
30 ml
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
Quantità:
12/Cs.
180/Cs.
216/Cs.
24/Cs.
24/contenitore
36/contenitore
60/Cs.
624/Cs.
720/PK.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 180
pezzi 216
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 60
pezzi 624
pezzi 720
Codice prodotto. 11724259
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal for storage of dry powders.
ul>
  • Wide mouth for bottles allows easy accessibility for removal of contents
  • Custom cleaned containers and caps are free of visible particulates done using deionised water
  • Certified clean containers are cleaned as per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
  • Specifica
    Capacità 0.2 oz., 6 mL
    Capacità (sistema metrico) 6 mL
    Capacità (sistema imperiale) 0.2 oz.
    Colore Amber
    Diametro (sistema metrico) interno collo 11.9mm
    Include Certificate of analysis
    Materiale Soda Lime Glass
    Imballaggio 720/Cs.
    Quantità 720/PK.
    Colore chiusura White
    Materiale rivestimento interno Polyvinyl
    Closure Included Yes
    Bocca Wide
    Forma Round
    Altezza (sistema metrico) 44 mm
    Product Type Wide Mouth Packer Bottle
    Rivestimento interno chiusura Polyvinyl
    Materiale chiusura Polypropylene
    Dimensione chiusura 20-400 mm
    Diametro (sistema metrico) 24 mm
    Tipo di chiusura Screw Cap