Learn More
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga color ambra con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE
Codice prodotto. 11774249 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
125 ml
250 mL
500 mL
1000 ml
Dimensione chiusura:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Quantità:
12/Cs.
24/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 11774249
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Feature a wide opening, making them ideal general purpose bottles for solids. Fisherbrand™ Amber Wide-Mouth Packers with PTFE-Faced PE-Lined Caps are the classic vitamin bottles, and are often used in pharmaceutical, chemical, and environmental applications. The amber glass filters out ultraviolet wavelengths to protect light-sensitive solids.
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
  • Attached polypropylene (PP) caps with F217 (PE foam) & PTFE liners are an economical alternative to Thermoset & Phenolic PTFE lined caps
  • F217 liners consist of 3 layers: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
  • PTFE/F217 liners are very resilient and have strong resistance to chemicals and moisture to help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Specifica
Capacità 4 once, 125 ml
Capacità (sistema metrico) 125 ml
Capacità (sistema imperiale) 4 oz.
Colore Ambra
Materiale Vetro
Imballaggio 24/contenitore
Quantità 24/Cs.
Colore chiusura White
Materiale rivestimento interno PE Foam/PTFE
Finitura collo 38-400
Certificazione/Conformità USP Type III
Closure Included Yes
Bocca Wide
Forma Round
Product Type Wide Mouth Packer Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/polietilene
Materiale chiusura Polietilene
Dimensione chiusura 38-400 mm
Diametro (sistema metrico) 54 mm
Tipo di chiusura A vite
Erogazione attraverso la chiusura Yes