Learn More
Fisherbrand™ Contenitori a imboccatura larga color ambra con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE
Produktkod. p-2664037 Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 ml
125 ml
250 mL
500 mL
1000 ml
Dimensione chiusura:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Quantità:
12/Cs.
24/Cs.
Förpackningsstorlek:
pezzi 12
pezzi 24
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11754249
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Feature a wide opening, making them ideal general purpose bottles for solids. Fisherbrand™ Amber Wide-Mouth Packers with PTFE-Faced PE-Lined Caps are the classic vitamin bottles, and are often used in pharmaceutical, chemical, and environmental applications. The amber glass filters out ultraviolet wavelengths to protect light-sensitive solids.
Amber Glass Wide Mouth Packer Bottles feature a wide opening for making them the ideal general purpose bottle for solids. The amber color filters out ultraviolet wavelengths, making amber packers ideal for light sensitive solids. Amber packers are the classic vitamin bottles and are often used in pharmaceutical packaging. These packer bottles are also often used in chemical and environmental applications.
  • Attached polypropylene (PP) caps with F217 (PE foam) & PTFE liners are an economical alternative to Thermoset & Phenolic PTFE lined caps
  • F217 liners consist of 3 layers: a low density foam core tightly sandwiched between two layers of polyethylene (LDPE)
  • PTFE/F217 liners are very resilient and have strong resistance to chemicals and moisture to help keep bottle or jar contents free of odor and taste interference
Specifikationer
Capacità 1 oz., 30mL
Capacità (sistema metrico) 30 mL
Capacità (sistema imperiale) 1 oz.
Colore Amber
Materiale Glass
Imballaggio 24/Cs.
Quantità 24/Cs.
Colore chiusura White
Materiale rivestimento interno PE Foam/PTFE
Finitura collo 28-400
Certificazione/Conformità USP Type III
Closure Included Yes
Bocca Wide
Forma Round
Product Type Wide Mouth Packer Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/Polyethylene
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 28-400 mm
Diametro (sistema metrico) 36 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.