Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Specific Gravity 275mL Hydrometers for Liquids Heavier than Water
Codice prodotto. p-4279051 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Numero ASTM:
115H
116H
117H
118H
89H
90H
Certificazione/Conformità:
3-point Cert, ASTM E126, E100-14 T1
Intervallo di gravità specifica:
1.00 to 1.05 ASTM 89H-62
1.05 to 1.10 ASTM 90H-62
1.20 to 1.25 ASTM 115H-62
1.25 to 1.30 ASTM 116H-62
1.30 to 1.35 ASTM 117H-62
1.35 to 1.40 ASTM 118H-62
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11707844
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Accuracy meets or exceeds ASTM E 100 specifications.
  • Temperature of standardization: 60°F
  • Division: 0.0005
  • Length: 330mm
Compliance
Calibrated according to ASTM™ E 126 specifications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Numero ASTM 89H
Incrementi 0.0005
Certificazione/Conformità 3-point Cert, ASTM E126, E100-14 T1
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
Materiale Soda Lime Glass
Da utilizzare con (applicazione) Liquids heavier than Water
Intervallo di gravità specifica 1.00 to 1.05 ASTM 89H-62
Volume (sistema metrico) 275 mL
Temperature of Standardization 60°F