Learn More
Fisherbrand™ Erogatori da bottiglia sterilizzabili in autoclave
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.25 to 2.5 mL
0.5 to 5 mL
10 to 100 mL
5 to 60 mL
Da 2,5 a 30 ml
Incrementi:
0.05 ml
0.1 ml
0.5 ml
1.0 ml
2.0 ml
Accuracy:
±0.6% (±0.015 ml)
±0.6% (±0.030 ml)
±0.6% (±0.180 ml)
±0.6% (±0.360 ml)
±0.6% (±3.000 ml)
Precisione:
±0.2% (±0.005 ml)
±0.2% (±0.010 ml)
±0.2% (±0.060 ml)
±0.2% (±0.120 ml)
±0.2% (±0.200 ml)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Certificato di calibrazione
Erogazione fluida e uniforme
- Le parti a contatto con i liquidi sono in PTFE, FEP e vetro borosilicato (consentono l'utilizzo dello strumento con vari prodotti chimici)
- 7 intervalli di volume
- Erogazione senza bolle d'aria
- Movimento fluido dello stantuffo
- Parti smontabili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione
- Autoclavabili a 121°C, 15 psi per 10 - 15 minuti
- Ciascun erogatore include un adattatore per il collo del flacone da 28 mm, 32 mm, 38 mm, 40 mm e 45mm
Descrizione del componente
- Pistone: PTFE
- Cilindro: Vetro
- Manopola di regolazione del volume: Tipo a vite
- Alloggiamento valvola: PTFE
- Gruppo valvola: Sfera e chiusura in vetro
- Gruppo di scarico: PTFE
- Provetta di erogazione: FEP
- Provetta di ingresso: FEP
- Taratura: Calibrati e certificati singolarmente (è anche possibile effettuare tali operazioni in laboratorio)
- Precisione e riproducibilità: In conformità agli standard ISO 8655
- Compatibilità: Eccellente con tutti i reagenti tranne HF
Certifications
ISO 8655
Warranty
One year free replacement warranty against any manufacturing defects. The period of one year starts from the invoice date of Fisher Scientific to its customer.
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.6% (±0.360 ml) |
| Product Type | Analog Bottletop Dispenser |
| Autoclavabile | Sì |
| Canali | 1 |
| Materiale | Vetro, FEP, Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 5 to 60 mL |
| Include | 13-in. inlet tube (with extension) |
| Incrementi | 1.0 ml |
| Precisione | ±0.2% (±0.120 ml) |