Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti con chiusura con filo arrotondato
Codice prodotto. p-32347 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
5 x 3 in.
7 x 3 in.
9 x 4.5 in.
9 x 5.5 in.
12 x 4.5 in.
Spessore (sistema imperiale):
2.50 mil
3 mil
3.50 mil
4 mil
Capacità (sistema imperiale):
2 oz.
4 once
18 oz.
18 once
24 oz.
27 once
Colore:
Clear
Clear with White Block
Stampato
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 11924385
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Un contenitore flessibile, sicuro, esente da contaminanti che garantisce affidabilità nei risultati delle analisi
Secure, contaminant-free, pliant container ensures dependable analysis results
  • Secure
  • Contaminant-free
  • Pliant
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 4 once
Capacità (sistema metrico) 4 once (120 ml)
Tipo di chiusura Chiusura con filo arrotondato
Colore Trasparente
Materiale Polietilene
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 3.50 mil
Dimensioni (L x P) 7 x 3 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 17.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 7.6 cm