Learn More
Fisherbrand™ Bulk Beads
Codice prodotto. 15505809 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensione particelle:
1.4 mm
2.38 mm
2.8 mm
Dimensione della confezione:
1 confezione
Codice prodotto. 15505809
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Bead Mill 4 and 24 Homogenizers
  • 500g of beads to fill up to 500 x 2mL sample tubes
  • Sample tubes not included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Metal Bulk Beads
Dimensione particelle 2.38 mm
Materiale Metal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bead Mill 4 and 24 Homogenizers
Quantità confezione 500 g