Learn More
Fisherbrand™ Bulbs for Small Pipettes
Codice prodotto. p-47658 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
Colore:
Natural
Punte compatibili:
5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Codice prodotto. 15374750
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Flexible, easy-to-attach Bulbs for Small Pipettes.
Flexible, easy-to-attach bulbs
  • Made of natural rubber or latex
  • Available in a variety of sizes
  • Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
Specifica
Punte compatibili 5 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Natural
Monouso Reusable
Da utilizzare con Medicine Dropper, Small Pipette
Tipo di impugnatura Round
Materiale Lattice
Numero di canali 1
Sterilità Non-sterile
Tipo Bulb
Volume (sistema metrico) 1 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Medicine droppers and small pipets
Lunghezza (sistema imperiale) 1.54 in.
Lunghezza (sistema metrico) 38 mm