Learn More
Bel Art™ Anelli di piombo a C per fiasche
Codice prodotto. 11362744 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
4.31 cm
5.1 cm
5.58 cm
7,11 cm
Diametro (sistema metrico) esterno:
7.62 cm
8.89 cm
10.16 cm
11,43 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Beuta da 500 a 2000 ml
Flaconi da 1.000 a 4.000 ml
Matracci da 125 a 500 ml
Matracci da 250 a 1000 ml
Peso (sistema metrico):
230 g
450 g
680 g
900 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11362744
Marca: Bel Art™ F183082000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Si adattano comodamente intorno alle fiasche con tubi di collegamento sui bracci laterali. Gli anelli di piombo a C Bel Art per fiasche sono disponibili in quattro combinazioni di diametri/pesi.
  • No need to disconnect tubing
  • Lead rings are covered with Vikem vinyl coating to protect glassware
  • Rings are flexible enough to be pulled apart to accommodate wider vessels
Specifica
Include Ring Only
Product Type Accessorio
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Verde brillante
Capacità Flasks (500 to 2000 mL)
Materiale Piombo
Posizioni 1
Forma Circolare
Ripiani None
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Beuta da 500 a 2000 ml
Lunghezza (sistema metrico) 97 mm
Larghezza (sistema metrico) 97 mm
Altezza (sistema metrico) 22 mm
Diametro (sistema imperiale) interno 2,2 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 4 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 10.16 cm
Diametro (sistema metrico) interno 5.58 cm
Peso (sistema imperiale) 1,5 libbre
Peso (sistema metrico) 680 g