Learn More
Fisherbrand™ Spalmatori per cellule
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Yellow
Sterilità:
Prodotto sterile
Sterile
Dimensioni (sistema imperiale):
1.18 in
2.36 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
Spatole per distribuzione cellule infrangibili e riutilizzabili in polipropilene disponibili in due formati, con larghezze della barra di 30 e 60 mm
- Use 30mm wide spreaders for prepared biplates; 60mm for 100 to 150mm prepared plates
- Autoclavable
Order Info
Disponibili sterili (in confezione singola) o non sterili
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Yellow |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 100 to 150 mm Prepared Plates |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 2.36 in. |
| Dimensioni (sistema metrico) | 6 cm |
| Materiale | Polypropylene |
| Product Type | Cell Spreader |
| Sterilità | Sterile |