Learn More
Fisherbrand™ Cheesecloth
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 yd. x 36 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
100% pure cotton Fisherbrand™ Cheesecloth cleans any optical grade surface.
- Bleached
- Grade 10 mesh size
- Brilliant white
- 36 in. x 100 yd.
Specifica
Specifica
| Product Type | Cheesecloth |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 100 yd. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 91.44 m |
| Larghezza (sistema imperiale) | 36 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 91.4 cm |
| Materiale | Cotton |
| Certificazione/Conformità | USP |
| Colore | White |
| Dimensioni (L x P) | 100 yd. x 36 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | For use to wipe cuvettes and microscopes, clean cameras, and dry delicate glassware, syringes, pipettes, and pH electrodes |