Learn More
Fisherbrand™ Certified Cleaned Amber Boston Round Bottles
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
24-400 mm
33-400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
Ideal storage for solvents, chemicals and samples. Fisherbrand™ Certified Cleaned Amber Boston Round Bottles are manufactured from amber colored soda glass.
- Narrow mouth
- Cleaned per EPA guidelines for semi-volatiles, pesticides, PCBs and metals
- With white polypropylene cap with PTFE faced foamed polyethylene liner
Certifications
Certificate of Analysis is attached to each lot.
Specifica
Specifica
| Capacità | 8.45 oz., 250mL |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Procedura di pulizia | EPA guidelines |
| Colore | Amber |
| Materiale | Glass |
| Colore chiusura | Bianco |
| Certificazione/Conformità | Certificate of analysis |
| Forma | Rotondo |
| Product Type | Boston Round Bottle |
| Vedi altri risultati |