Learn More
Fisherbrand™ Minipanni di garza
Codice prodotto. 11724346 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 pollici (30.4 x 30.4 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 11724346
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ciascun panno è ripiegato in quadrati di 4 poll. (10.2 cm); quando aperti misurano 7 x 14 poll.
Fisherbrand™ Miniwipes can be used on microscopes, optical surfaces, glassware, pH electrodes. Each wipe is a folded 4 in. (10.2cm) square pad that unfolds to approximately 7 x 14 in.
  • Cotone 100% certificato di grado reagente
  • Non graffia le superfici delicate
  • Può essere utilizzato su microscopi, superfici ottiche, vetreria, elettrodi pH
  • Assorbe 6 volte il suo peso
  • Dimensioni: 12 x 12 pollici piegati in 4 pollici quadrati
Order Info
Dimensioni della confezione: 4.5 L x 4.5 P x 8 pollici A (11 x 11 x 20 cm).
Specifica
Product Type Minipanni di garza
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 pollici
Larghezza (sistema metrico) 30.4 cm
Materiale Cotone
Colore Bianco
Dimensioni (L x P) 12 x 12 pollici (30.4 x 30.4 cm)
Da utilizzare con (applicazione) For use to wipe cuvettes and microscopes, clean cameras, and dry delicate Glassware, syringes, pipettes, and pH electrode
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microscopi, superfici ottiche, vetreria, elettrodi pH
Sterilità Non sterile