Learn More
Fisherbrand™ Flaconcini filettati in vetro trasparente di classe A con tappi attaccati: Liner cono in PE Poly-Seal™
Codice prodotto. 11573522 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
25 ml
30 ml
Altezza (sistema metrico):
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
94 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
28 mm
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
18-400
20-400
22-400
24-400
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 72
Codice prodotto. 11573522
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Chiusure a vite fenoliche nere attaccate
Con rivestimento interno conico in polietilene a bassa densità Poly-Seal
With low-density polyethylene Poly-Seal cone liners
  • Fiale per uso generico
  • In vetro borosilicato tipo I, classe A
  • Le fiale corte sono caratterizzate da un profilo basso per una maggiore stabilità e per la conservazione dei composti
  • Confezionati in vassoi con divisori
Compliance
Soddisfano gli standard ASTM™ di tipo I, classe A e USP di tipo I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Classificazione A
Material (Liner) LDPE
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm
Materiale Vetro borosilicato
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 30 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per uso generico
Volume (sistema imperiale) 8 dr.
Product Line Poly-Seal
Volume (sistema metrico) totale 30 mL
Materiale chiusura Fenolico
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 94 mm
Certificazione/Conformità ASTM, USP Tipo I
Tipo Vial
Dimensione chiusura 22-400