Learn More
Fisherbrand™ Class B Amber Glass Threaded Vials
Codice prodotto. p-204671 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.7 mL
Altezza (sistema metrico):
45 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
15 mm
Volume (sistema imperiale):
1 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Codice prodotto. 17698235
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Black phenolic screw-top closures with white rubber liners
General-purpose vials for light-sensitive materials
  • Made from Type I, Class B amber borosilicate glass
  • Autoclavable
  • Black screw-top cap
  • White rubber liner
  • Caps packed separately
Order Info
Closures are packaged separately
Specifica
Classificazione B
Material (Liner) Rubber
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Non-sterile
Monouso Single-use
Volume (sistema metrico) 3.7 mL
Da utilizzare con (applicazione) Per fiale per uso generico per materiali fotosensibili
Volume (sistema imperiale) 1 dr.
Volume (sistema metrico) totale 3.7 mL
Materiale chiusura Phenolic
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Tipo Vial
Dimensione chiusura 13-425