Learn More
Fisherbrand™ Boston rotonde trasparenti con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE
Codice prodotto. 11738889 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
120 mL
240 mL
500 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Quantità:
12/Cs.
24/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 11738889
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For storing liquid samples. Fisherbrand™ Clear Boston Round Bottles with PTFE-Faced PE-Lined Cap are ideal for use when content integrity is important.
Clear Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and sample or product visibility is important. Boston Round bottles feature a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; clear (flint) glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary. These environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage.
  • Features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body
  • Glass offers minimal chemical interference with contents
  • Clear flint glass is appropriate when visibility is important but protection from UV rays is not necessary
  • Environmentally sensitive bottles help eliminate waste and help to insure product integrity for long term storage
Specifica
Capacità 2 once, 60 ml
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Capacità (sistema imperiale) 2 oz.
Colore Trasparente
Materiale In vetro soda-calcico
Quantità 24/Cs.
Colore chiusura White
Materiale rivestimento interno PE Foam/PTFE
Finitura collo 20-400
Closure Included Yes
Bocca Narrow
Forma Cylindrical
Product Type Boston Round Bottle
Rivestimento interno chiusura PTFE/polietilene
Materiale chiusura Polietilene
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 39 mm
Tipo di chiusura A vite
Erogazione attraverso la chiusura Yes