Learn More
Fisherbrand™ Clear French Square Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Cap
Codice prodotto. 11778929 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
240 mL
480 mL
960 mL
Dimensione chiusura:
20-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
43-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
Quantità:
12/Cs.
24/Cs.
48/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 48
Codice prodotto. 11778929
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Space-saving and easy to fill. Fisherbrand™ Clear French Square Bottles with White Polypropylene PE Foam/PTFE Lined Caps features wide mouth opening ideal for mixing, storing and sampling.
Clear (Flint) Glass French Square Bottles are space-saving and easy to fill. The clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical inference with bottle’s contents. The French Square bottle design allows the bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space. The wide mouth opening is ideal for mixing, storing and sampling.
Clear French Square Bottles
  • Clear glass provides maximum content visibility and minimal chemical inference with bottle contents
  • French Square design allows bottle to hold the maximum volume of contents while taking up minimum shelf and storage space
Polypropylene PE Foam/PTFE Lined Cap
  • Offer good impact strength and pliability
  • Can be remelted after they are formed
  • Foam-backed PTFE liners resist attack from virtually all chemicals at room temperature and provides resilience for a tight seal with a low moisture transmission rate
Specifica
Capacità 0.5 oz., 15 mL
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.5 oz.
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) interno collo 26 mm
Materiale Glass
Lunghezza (sistema metrico) 82 mm
Quantità 48/Cs.
Spessore (sistema metrico) 26 mm
Colore chiusura White
Materiale rivestimento interno PE Foam/PTFE
Finitura collo 20-400
Closure Included Yes
Bocca Wide
Forma French Square
Altezza (sistema metrico) 62 mm
Product Type French Square Bottle
Rivestimento interno chiusura Teflon
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 20-400 mm
Diametro (sistema metrico) 26 mm
Tipo di chiusura Screw Cap