Learn More
Fisherbrand™ Vasi standard con lati dritti trasparenti con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
43-400 mm
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Quantità:
12/Cs.
144/Cs.
24/Cs.
384/Cs.
48/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 144
pezzi 24
pezzi 384
pezzi 48
Descrizione
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
- Designed without shoulders for maximum storage capacity
- Wide mouth for easy filling
Specifica
Specifica
| Capacità | 2 oz., 60 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 2 oz. |
| Colore | Clear |
| Materiale | Glass |
| Imballaggio | 144/Cs. |
| Quantità | 144/Cs. |
| Colore chiusura | Bianco |
| Materiale rivestimento interno | PE Foam/PTFE |
| Finitura collo | 53-400 |
| Vedi altri risultati |