Learn More
Fisherbrand™ Vasi standard con lati dritti trasparenti con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE
Codice prodotto. 11744339 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
60 mL
125 ml
250 ml
473 ml
1000 ml
Dimensione chiusura:
43-400 mm
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Quantità:
12/Cs.
144/Cs.
24/Cs.
384/Cs.
48/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 144
pezzi 24
pezzi 384
pezzi 48
Codice prodotto. 11744339
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Recipienti trasparenti multifunzione per la massima visibilità del contenuto. I recipienti con lati dritti trasparenti Fisherbrand™ con tappi con rivestimento in PE rivestito in PTFE sono disponibili in una vasta gamma di misure, da 1 a 32 once.
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
  • Designed without shoulders for maximum storage capacity
  • Wide mouth for easy filling
Specifica
Capacità 16 once, 473 ml
Capacità (sistema metrico) 473 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Trasparente
Materiale Vetro
Imballaggio 12/contenitore
Quantità 12/Cs.
Colore chiusura Bianco
Materiale rivestimento interno PE Foam/PTFE
Finitura collo 89-400
Bocca Larga
Forma Straight-sided, Round
Product Type Straight-sided Round Bottle
Rivestimento interno chiusura Polietilene
Materiale chiusura Polietilene
Dimensione chiusura 89-400 mm
Tipo di chiusura A vite