Learn More
Fisherbrand™ Combs for Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1mm Thick
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
12
16
20
25
28
40
50
Volume (sistema metrico) di campione:
15 μL
17 μL
26 μL
30 μL
40 μL
52 μL
72 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Recommended for high resolution gels and publication quality data
- Supplied as standard
- Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid comb back prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
- 12-sample, 25-sample and 50-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Midi-Plus Wide Format Horizontal Gel Units |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 20 |
| Quantità | 1 Each |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Volume (sistema metrico) di campione | 40 μL |