Learn More
Fisherbrand™ Combs for Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1mm Thick
Codice prodotto. 11533362 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
4
8
10
12
16
20
26
Volume (sistema metrico) di campione:
22 μL
29 μL
40 μL
42 μL
52 μL
67 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11533362
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units.
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Supplied as standard
  • Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid comb back prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units
Tipo Comb
N. di pozzetti 8
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Volume (sistema metrico) di campione 67 μL