Learn More
Fisherbrand™ Combs for Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units, 1mm Thick
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
4
8
10
12
16
20
26
Volume (sistema metrico) di campione:
22 μL
29 μL
40 μL
42 μL
52 μL
67 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Recommended for high resolution gels and publication quality data
- Supplied as standard
- Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
- Rigid comb back prevents heat-induced warping
- Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
- 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mini-Plus Wide Format Horizontal Gel Units |
| Tipo | Comb |
| N. di pozzetti | 12 |
| Quantità | 1 Each |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
| Volume (sistema metrico) di campione | 40 μL |