Learn More
Fisherbrand™ Combs for SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units, 1mm Thick
Codice prodotto. 11803493 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
16
2 Prep, 2 Marker
4 Prep, 2 Marker
8
Volume (sistema metrico) di campione:
10 μl
11 μL
14 μl
18 μL
25 μL
48 μL
90 μL
203 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11803493
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units.
  • Recommended for high resolution gels and publication quality data
  • Supplied as standard
  • Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid comb back prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
  • 8-sample and 12-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mini unità di elettroforesi gel orizzontale Sub
Tipo Pettine
N. di pozzetti 16
Quantità 1 ciascuno
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Volume (sistema metrico) di campione 10 μl