Learn More
Fisherbrand™ Combs for SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units, 2mm Thick
Codice prodotto. 11813483
Click to view available options
N. di pozzetti:
1 Prep, 1 Marker
10
12
16
2 Prep, 2 Marker
4 Prep, 2 Marker
8
Volume (sistema metrico) di campione:
20 μL
23 μL
27 μL
36 μL
50 μL
96 μL
180 μL
405 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11813483
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with SUB-GEL Mini Horizontal Gel Electrophoresis Units.
  • Recommended to scale-up nucleic acid volumes for preparatory techniques
  • Maximises sample volume
  • Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders, to give user full control over well depth and sample-loading volume
  • Rigid comb back prevents heat-induced warping
  • Reversible loading guides sit directly above each well to provide a convenient loading template for single- and multi-channel pipets
  • 8-sample and 12-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifica
Colore Blue
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sub-Gel Mini Horizontal Gel Electrophoresis Unit
Tipo Comb
N. di pozzetti 10
Quantità 1 Each
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Volume (sistema metrico) di campione 36 μL